Imprimer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B20540.06 B20540.14
B20540.06EA 72.3 EUR
B20540.06 B20540.14
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97% CAS No.: 1583-59-1 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Flash Point: 32°(90°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 1307648 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00236217
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point d'ébullition: 129…130 °C
Densité: 1,308
Point éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236217
Numéro CAS: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3,III