Imprimer
Acide pipéronylique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
131370250 131371000 131370050
ACRO131370250EA 99.3 EUR
ACRO131370250 ACRO131371000 ACRO131370050
Acide pipéronylique 99%
Acide pipéronylique
Formule: C₈H₆O₄
Point d'ébullition: 180 °C (1 -rr)
Point de fusion: 229…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005830
Numéro CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Indice Merck: 12,07630
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %