4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 144584-66-7
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4968
Formule:
C₇H₃BrF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631385 Numéro CAS: 144584-66-7 |