6-Bromopipéronal ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 15930-53-7
Molecular Formula: C8H5BrO3
Formula Weight: 229.03
Melting Point: 127-130°
MDL No.: MFCD00022952
Formule:
C₈H₅BrO₃ Point de fusion: 127…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022952 Numéro CAS: 15930-53-7 |