Imprimer
1,4-Naphtoquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025 8.06215.9100
8.06215.0005EA 30.1 EUR
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025 8.06215.9100
1,4-Naphtoquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 141 °C
Numéro MDL: MFCD00001676
Numéro CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Indice Merck: 12,06482
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.09 g/l (25 °C)
Melting Point 120 - 125 °C (sublimed)
Molar Mass 158.16 g/mol
Vapor Pressure 0.026 hPa (50 °C)
Flash Point 141 °C
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)