Imprimer
Dichlone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dichloro-1,4-naphtoquinone
A13378.14 A13378.22 A13378.36
A13378.14EA 26.7 EUR
A13378.14 A13378.22 A13378.36
Dichlone ≥98%
Dichlone
Purity: 98% CAS No.: 117-80-6 Molecular Formula: C10H4Cl2O2 Formula Weight: 227.05 Melting Point: 193-196° subl. Boiling Point: 275°/2mm Merck Reference: 14,3045 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001677
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 275 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 193…196 °C (subl.)
Densité: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001677
Numéro CAS: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,3045