Imprimer
1-Méthylindoline-2,3-dione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Méthylindoline-2,3-dione, N-Méthyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Méthyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Méthyl-1H-indole-2,3-dione
179350010 179350100
ACRO179350010EA 42 EUR
ACRO179350010 ACRO179350100
1-Méthylindoline-2,3-dione 98%
1-Méthylindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₇NO₂
Poids moléculaire: 161.16 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Densité: 1.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005812
Numéro CAS: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥97.5 %