Imprimer
5-Chloro-7-méthylindoline-2,3-dione ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chloro-7-méthyl-1H-indole-2,3-dione
L11682.03 L11682.06 L11682.MD
L11682.03EA 120 EUR
L11682.03 L11682.06 L11682.MD
5-Chloro-7-méthylindoline-2,3-dione ≥97%
5-Chloro-7-méthylindoline-2,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 14389-06-1 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 153061
Formule: C₉H₆ClNO₂
Poids moléculaire: 195.6 g/mol
Point de fusion: ∼ 283 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047218
Numéro CAS: 14389-06-1