5-Fluoroindoline-2,3-dione ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
Purity: 98%
CAS No.: 443-69-6
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 224-227°
Beilstein Reference: 131241
Formule:
C₈H₄FNO₂ Point de fusion: 224…227 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022795 Numéro CAS: 443-69-6 |