Indoline-2,3-dione 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1H-Indole-2,3-dione
Formule:
C₈H₅NO₂ Poids moléculaire: 147.13 g/mol Point d'ébullition: 342 Point de fusion: 201…204 °C Point éclair: 220 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005718 Numéro CAS: 91-56-5 EINECS: 202-077-8 Indice Merck: 13,05119 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to red Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 204 °C |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |