Imprimer
2,3-Dihydro-2-indolone 97%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
129670250 129671000 129670050
ACRO129670250EA 228 EUR
ACRO129670250 ACRO129671000 ACRO129670050
2,3-Dihydro-2-indolone 97%, pur
2,3-Dihydro-2-indolone
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 227 °C (73 mmHg)
Point de fusion: 123…128 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005711
Numéro CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to yellow to orange to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
HPLC ≥96.0 %