4,7-Dichloroindoline-2,3-dione ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
Purity: 98%
CAS No.: 18711-13-2
Molecular Formula: C8H3Cl2NO2
Formula Weight: 216.02
Melting Point: 246-249°
Beilstein Reference: 168731
Formule:
C₈H₃Cl₂NO₂ Point de fusion: 246…249 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047214 Numéro CAS: 18711-13-2 |