5-Bromoindoline-2,3-dione ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90+%
CAS No.: 87-48-9
Molecular Formula: C8H4BrNO2
Formula Weight: 226.03
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 383760
Formule:
C₈H₄BrNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149345 Numéro CAS: 87-48-9 EINECS: 201-747-7 |