Imprimer
Benzimidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1H-Benzimidazole
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21956.0100 8.21956.9010 8.21956.0500 8.21956.9025
8.21956.0100EA 49.4 EUR
8.21956.0100 8.21956.9010 8.21956.0500 8.21956.9025
Benzimidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…173 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005585
Numéro CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Indice Merck: 13,01082
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2