Imprimer
Benzimidazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
186420250 186421000 186425000 186420025
ACRO186420250EA 35.3 EUR
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000 ACRO186420025
Benzimidazole 98%
Benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 171…174 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005585
Numéro CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Indice Merck: 13,01082
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %