7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène
Marques : Roth CarlTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₈ Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa) Point de fusion: 133 °C Densité: 0,9759 g/cm³ (18 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00003811 Numéro CAS: 489-84-9 EINECS: 207-701-2 Indice Merck: 12,04581 |