Imprimer
Morpholine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500 8.06127.9035 8.06127.9025 8.06127.9010
8.06127.0100EA 25 EUR
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500 8.06127.9035 8.06127.9025 8.06127.9010
Morpholine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Morpholine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 128,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8 (3),I
Indice Merck: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 128 - 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 32 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material