Imprimer
Morpholine 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
158680010 158680025 158680050 158680100
ACRO158680010EA 74.3 EUR
ACRO158680010 ACRO158680025 ACRO158680050 ACRO158680100
Morpholine 99+%, très pur
Morpholine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 126…130 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0,99 g/cm³
Point éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Indice Merck: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Insoluble matter ≤0.01 %