Imprimer
1-Phénylpyrrolidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Phenylpyrrolidine
L05239.06 L05239.14
L05239.06EA 88.4 EUR
L05239.06 L05239.14
1-Phénylpyrrolidine ≥98%
1-Phénylpyrrolidine
Purity: 98+% CAS No.: 4096-21-3 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Refractive Index: 1.5820 Boiling Point: 133-134°/19mm MDL No.: MFCD00015897
Formule: C₁₀H₁₃N
Poids moléculaire: 147.22 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 11
Densité: 1.018 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015897
Numéro CAS: 4096-21-3
EINECS: 223-849-0
UN: 3287
ADR: 6.1 III