Imprimer
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18132.0025 8.18132.0100
8.18132.0025EA 57.1 EUR
8.18132.0025 8.18132.0100
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine
Formule: C₉H₁₉N
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005985
Numéro CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 2734
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 25.9 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 141.25 g/mol
Boiling Point 152 - 156 °C
Vapor Pressure 14 hPa (39 °C)
Flash Point 37 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C