2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 768-66-1
Molecular Formula: C9H19N
Formula Weight: 141.26
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Amine-like
Melting Point: -59°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 103296
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005985
Formule:
C₉H₁₉N Point d'ébullition: 152…154 °C Point de fusion: –59 °C Densité: 0,832 Point éclair: 34 °C (93 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005985 Numéro CAS: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 ADR: 3,III |