Imprimer
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
151950100 151950250 151951000
ACRO151950100EA 105 EUR
ACRO151950100 ACRO151950250 ACRO151951000
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine 98%
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine
Formule: C₉H₁₉N
Point d'ébullition: 152 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30 - 31 °C
Densité: 0,83 g/cm³
Point éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005985
Numéro CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %