Imprimer
Cycloheximide
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
A0879.0001EA 74.2 EUR
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
Cycloheximide
Cycloheximide
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 281.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM