Imprimer
4-Méthylpipéridine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 48.9 EUR
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Méthylpipéridine 99%
4-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 122 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 0,84 g/cm³
Point éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006005
Numéro CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %