Imprimer
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Méthylpipéridine-4-ol
L06415.22 L06415.36
L06415.22EA 55.5 EUR
L06415.22 L06415.36
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine ≥98%
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine
Purity: 98% CAS No.: 106-52-5 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4790 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 103024 MDL No.: MFCD00006500
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 0,98
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006500
Numéro CAS: 106-52-5
EINECS: 203-406-8