N-Méthyl-2-pyrrolidone, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₉NO Poids moléculaire: 99,13 g/mol Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa) Point de fusion: –24 °C Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003193 Numéro CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Indice Merck: 12,06197 |
Résultats des tests de spécification
Assay | min. 99.5 % |
Color (APHA) | max. 20 |
Free Amines (as CH3NH2) | max. 0.01 % |
Water (H2O) | max. 200 ppm |