1-Éthyl-2-pyrrolidone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 2687-91-4
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 96-98°/20mm
MDL No.: MFCD00003199
Formule:
C₆H₁₁NO Point d'ébullition: 96…98 °C (20 mmHg) Densité: 0,992 Point éclair: 76 °C (169 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003199 Numéro CAS: 2687-91-4 EINECS: 220-250-6 |