Imprimer
Pyrrolidine zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tetrahydropyrrole
MQ200
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
8.07494.0005EA 25.1 EUR
8.07494.0005 8.07494.0250 8.07494.1000
Pyrrolidine zS, Sigma-Aldrich®
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
Poids moléculaire: 71.12 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3 (8) II
Indice Merck: 12,08199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -63 °C
Molar Mass 71.12 g/mol
Boiling Point 86 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4435 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 10.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 466 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid