Imprimer
Pyrrolidine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tetrahydropyrrole
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 42.8 EUR
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pyrrolidine 99+%
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
Poids moléculaire: 71.12 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,08199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA