Imprimer
Perhydroazépine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
120590050 120595000 120590250
ACRO120590050EA 26.7 EUR
ACRO120590050 ACRO120595000 ACRO120590250
Perhydroazépine 99%
Perhydroazépine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 138 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,88 g/cm³
Point éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006934
Numéro CAS: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %