Imprimer
N-Iodosuccinimide
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
23668371-25G 23668371-100G
MOLE23668371-25GEA 0 EUR
MOLE23668371-25G MOLE23668371-100G
N-Iodosuccinimide
N-Iodosuccinimide
Formule: C₄H₄INO₂
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…202 °C
Densité: 2,245 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005512
Numéro CAS: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Indice Merck: 13,05065