N-Iodosuccinimide ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 516-12-1
Molecular Formula: C4H4INO2
Formula Weight: 224.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Density: 2.245
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 113917
Merck Reference: 14,5045
MDL No.: MFCD00005512
Formule:
C₄H₄INO₂ Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 196 °C (déc.) Densité: 2,245 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005512 Numéro CAS: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 Indice Merck: 14,5045 |