Imprimer
N-Iodosuccinimide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
299570100 299570500 299571000 299575000
ACRO299570100EA 170 EUR
ACRO299570100 ACRO299570500 ACRO299571000 ACRO299575000
N-Iodosuccinimide 98%
N-Iodosuccinimide
Formule: C₄H₄INO₂
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 197…204 °C
Densité: 2,245 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005512
Numéro CAS: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,05065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %