N-Hydroxysuccinimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₅NO₃ Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa) Point de fusion: 93…95 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005516 Numéro CAS: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 93 - 100 °C |
Molar Mass | 115.09 g/mol |
pH | 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |