Imprimer
2-Pipéridone 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
A12271.14 A12271.22
A12271.14EA 86 EUR
A12271.14 A12271.22
2-Pipéridone 98
2-Pipéridone
Purity: 98+% CAS No.: 675-20-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 147°(296°F) Melting Point: 35-39° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 106434 MDL No.: MFCD00006037
Formule: C₅H₉NO
Poids moléculaire: 99.13 g/mol
Point d'ébullition: 255…257 °C
Point de fusion: 35…39 °C
Densité: 1.073 g/cm³ (40 °C)
Point éclair: 147 °C (296 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006037
Numéro CAS: 675-20-7
EINECS: 211-622-9