Imprimer
2-Pipéridone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
140780250 140781000 140780050
ACRO140780250EA 78.9 EUR
ACRO140780250 ACRO140781000 ACRO140780050
2-Pipéridone 99%
2-Pipéridone
Formule: C₅H₉NO
Poids moléculaire: 99.13 g/mol
Point d'ébullition: 256…262 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 35…39 °C
Densité: 1.073 g/cm³
Point éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006037
Numéro CAS: 675-20-7
EINECS: 211-622-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide