Imprimer
N-Bromosuccinimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025 8.01949.9010 8.01949.9017
8.01949.0005EA 30.1 EUR
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025 8.01949.9010 8.01949.9017
N-Bromosuccinimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Bromosuccinimide
Formule: C₄H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…179 °C
Densité: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005510
Numéro CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Indice Merck: 13,01423
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 14.8 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 174 - 179 °C
Molar Mass 177.98 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 14.8 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
Synonyms NBS
Hill Formula C4H4BrNO2