N-Bromosuccinimide ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 128-08-5
Molecular Formula: C4H4BrNO2
Formula Weight: 177.99
Odour: Pungent
Melting Point: 175-180° dec.
Beilstein Reference: 113916
Merck Reference: 14,1438
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005510
Allylic bromination reagent. Cleaves peptides at tryptophyl residues
Formule:
C₄H₄BrNO₂ Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa) Point de fusion: 175…180 °C (déc.) Densité: 2,098 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005510 Numéro CAS: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN: 3261 ADR: 8,III Indice Merck: 14,1438 |