N-Bromosuccinimide 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₄BrNO₂ Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa) Point de fusion: 175…178 °C (déc.) Densité: 2,098 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 180 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005510 Numéro CAS: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN: 3084 ADR: 8,II Indice Merck: 13,01423 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤1 % |