2-Méthylbut-3-yne-2-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 115-19-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(72°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 635746
Merck Reference: 14,6034
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004467
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 103…104 °C Point de fusion: 2…3 °C Densité: 0,863 Point éclair: 22 °C (72 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004467 Numéro CAS: 115-19-5 EINECS: 204-070-5 UN: 1987 ADR: 3,II Indice Merck: 14,6034 |