Imprimer
3-Chloro-3-méthyl-1-butyne 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25252.03 B25252.06 B25252.14
B25252.03EA 34.2 EUR
B25252.03 B25252.06 B25252.14
3-Chloro-3-méthyl-1-butyne 95%
3-Chloro-3-méthyl-1-butyne
Purity: 95% CAS No.: 1111-97-3 Molecular Formula: C5H7Cl Formula Weight: 102.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 4°(40°F) Refractive Index: 1.4178 Odour: Recognizable Melting Point: -61° Boiling Point: 73-75° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00190221
Formule: C₅H₇Cl
Point d'ébullition: 73…75 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,913
Point éclair: 4 °C (40 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190221
Numéro CAS: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3,II