Imprimer
3-Chloro-3-méthyl-1-butyne 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
378010010 378010050 378010250
ACRO378010010EA 44 EUR
ACRO378010010 ACRO378010050 ACRO378010250
3-Chloro-3-méthyl-1-butyne 96%
3-Chloro-3-méthyl-1-butyne
Formule: C₅H₇Cl
Point éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190221
Numéro CAS: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %