Imprimer
2-Butyne-1,4-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01537.0100 8.01537.0500 8.01531.9030 8.01537.9050 8.01537.9059 8.01537.9065 8.01537.9030
8.01537.0100EA 41.7 EUR
8.01537.0100 8.01537.0500 8.01531.9030 8.01537.9050 8.01537.9059 8.01537.9065 8.01537.9030
2-Butyne-1,4-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Butyne-1,4-diol
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002915
Numéro CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3740 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 125 - 127 °C (3 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7.5 (100 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 410 °C
Synonyms 1,4-Dimethoxyacetylene
Hill Formula C4H6O2