2-Butyne-1,4-diol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 110-65-6
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 194°/100mm
Beilstein Reference: 1071237
UN No.: 2716
MDL No.: MFCD00002915
Formule:
C₄H₆O₂ Point d'ébullition: 194 °C (100 mmHg) Point de fusion: 54…58 °C Densité: 1,1001 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 152 °C (305 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002915 Numéro CAS: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 UN: 2716 ADR: 6.1,III |