Imprimer
5-Hexyne-1-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43370.03 43370.14 43370.06
43370.03EA 48.5 EUR
43370.03 43370.14 43370.06
5-Hexyne-1-ol ≥97%
5-Hexyne-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-90-5 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 0.880 Refractive Index: 1.4451 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Characteristic Boiling Point: 73-75°/15mm MDL No.: MFCD00002980
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 73…75 °C (15 mmHg)
Densité: 0,880
Point éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002980
Numéro CAS: 928-90-5