Imprimer
Alcool propargylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-yn-1-ol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07050.0250 8.07050.1000 8.07050.9015
8.07050.0250EA 39.1 EUR
8.07050.0250 8.07050.1000 8.07050.9015
Alcool propargylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Alcool propargylique
Formule: C₃H₄O
Poids moléculaire: 56.06 g/mol
Point d'ébullition: 114
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.9485 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002912
Numéro CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II
Indice Merck: 12,07993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 56.06 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 33.5 °C
Refractive Index 1.4318 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 86.2 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C