Imprimer
Alcool propargylique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-yn-1-ol
131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 46.4 EUR
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Alcool propargylique 99%
Alcool propargylique
Formule: C₃H₄O
Poids moléculaire: 56.06 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.949 g/cm³
Point éclair: 34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002912
Numéro CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,07993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %