10-Undécyne-1-ol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 96%
CAS No.: 2774-84-7
Molecular Formula: HC≡C(CH2)9OH
Formula Weight: 168.28
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 110-111°/4mm
MDL No.: MFCD00041675
Formule:
C₁₁H₂₀O Point d'ébullition: 110…111 °C (4 mmHg) Densité: 0,873 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041675 Numéro CAS: 2774-84-7 |