Imprimer
Butyne-2-ol-1 ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): But-2-yne-1-ol
A15709.06 A15709.14 A15709.22
A15709.06EA 67.1 EUR
A15709.06 A15709.14 A15709.22
Butyne-2-ol-1 ≥98%
Butyne-2-ol-1
Purity: 98% CAS No.: 764-01-2 Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH Formula Weight: 70.09 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Characteristic Melting Point: -2° Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 1733676 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002914
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 142…143 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,938
Point éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002914
Numéro CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III