Butyne-2-ol-1 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
But-2-yne-1-ol
Formule:
C₄H₆O Point d'ébullition: 142 °C (1013 hPa) Point de fusion: –2,2 °C Densité: 0,93 g/cm³ Point éclair: 51 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002914 Numéro CAS: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |